1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 333-47-1
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 2361926
MDL No.: MFCD00040840
Formule:
C₇H₄BrF₃S Point d'ébullition: 199…200 °C Densité: 1,710 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040840 Numéro CAS: 333-47-1 |