Imprimer
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
H50576.03 H50576.06
H50576.03EA 231 EUR
H50576.03 H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97% CAS No.: 1644-72-0 Molecular Formula: C7H4BrF3S Formula Weight: 257.07 Refractive Index: 1.5125 Boiling Point: 92-94°/20mm MDL No.: MFCD00236347
Formule: C₇H₄BrF₃S
Point d'ébullition: 92…94 °C (20 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236347
Numéro CAS: 1644-72-0