Imprimer
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
H26173.03 H26173.06
H26173.03EA 43.3 EUR
H26173.03 H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 200958-40-3 Molecular Formula: C7H3BrF3NO3 Formula Weight: 286.00 Refractive Index: 1.508
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973758
Numéro CAS: 200958-40-3
EINECS: None