Hydrogénosuccinate de méthyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
Formule:
C₅H₈O₄ Point d'ébullition: 151 °C (20 mmHg) Point de fusion: 55…59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002788 Numéro CAS: 3878-55-5 EINECS: 223-408-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 58 °C |
GC | ≥94 % |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |