Imprimer
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54690.22 H54690.36 H54690.0B
H54690.22EA 85.7 EUR
H54690.22 H54690.36 H54690.0B
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle) 99%
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle)
Purity: 99% CAS No.: 94-25-7 Molecular Formula: C11H15NO2 Formula Weight: 193.25 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 174°/8mm Merck Reference: 14,1512 MDL No.: MFCD00017112
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 174 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017112
Numéro CAS: 94-25-7
EINECS: 202-317-1
Indice Merck: 14,1512