Imprimer
3-Decyn-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20837.06 B20837.14
B20837.06EA 78.6 EUR
B20837.06 B20837.14
3-Decyn-1-ol ≥97%
3-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 51721-39-2 Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2CH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.4590 Boiling Point: 129-130°/20mm Beilstein Reference: 1750909 MDL No.: MFCD00040917
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 129…130 °C (20 mmHg)
Densité: 0,871
Point éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040917
Numéro CAS: 51721-39-2