Imprimer
Échantillonneurs à plusieurs compartiments
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
300-0170EA 346 EUR
300-0170 300-0169 300-0168
Échantillonneurs à plusieurs compartiments
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Échantillonneurs à plusieurs compartiments pour prélèvement dans des sacs à différents niveaux, de poudres, granulés, et matériaux friables non homogènes. Les modèles à compartiments séparés sont utilisés principalement pour l’analyse chimique ou physique ; les modèles à compartiments communicants sont utilisés pour l'analyse microbiologique.
  • Pointe de pénétration en acier inoxydable pour tous les modèles
Conviennent pour la collecte des céréales, semences, riz en vrac dans des camions, silos, conteneurs. Fabriqués en aluminium anodisé ou en acier inoxydable.
Méthode d’utilisation : la poignée en T est tournée pour fermer les cuves et la pointe en acier est insérée à travers la paroi du sachet ou du produit. Quand l’échantillonneur est plongé suffisamment en profondeur pour couvrir les différents compartiments, la poignée est tournée un demi-tour pour permettre aux échantillons d’entrer, puis elle est remise dans sa position d'origine. L’échantillonneur est ensuite retiré et les différents échantillons sont placés dans des conteneurs pour être analysés.