Imprimer
Gants à usage général, ActivArmr® 80-100
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80-100/10 80-100/7 80-100/9 80-100/8 80-100/11 80-100/6
ANSE80-100/10EA 65.3 EUR
ANSE80-100/10 ANSE80-100/7 ANSE80-100/9 ANSE80-100/8 ANSE80-100/11 ANSE80-100/6
Gants à usage général, ActivArmr® 80-100
Gants
Ces sous-gants en coton/polyester avec revêtement en latex sur la paume sont conçus pour être utilisés dans une large gamme d'applications de manutention et de transport.
  • Revêtement en caoutchouc naturel offrant d'excellentes performances mécaniques globales pour une protection et une durabilité maximales
  • Finition texturée surélevée du revêtement en latex conférant au gant une excellente préhension dans les environnements secs et humides
  • Fabrication automatisée de la doublure tricotée permettant d'obtenir une tension optimale sur toute la surface interne du gant, pour un ajustement parfait et une grande flexibilité
Recommended for: Seizing rough blocs and cylinders; seizing and finishing structural parts; loading and unloading rough parts or boxes; picking parts and accessories; final assembly; loading raw material; unloading worked parts.
Certifications: EN 388:2016 (2242B) ; Cat. II