Imprimer
Sous-gants, FiberTuf® 76-501
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
76-501/7 76-501/8 76-501/9 76-501/10
112-4361EA 43.2 EUR
112-4361 112-4362 112-4363 112-4360
Sous-gants, FiberTuf® 76-501
Gants
Fabriqués à partir d'une nouvelle fibre de polyester aromatique, les gants FiberTuf® sont conçus pour un résultat optimal pour les applications sèches requérant une protection mécanique légère, ainsi qu'un confort et une bonne préhension.
  • Offrent des performances supérieures et une plus grande durabilité que les gants traditionnels en coton, en nylon et en polyamide
  • Peuvent être utilisés seuls ou comme sous-gants pour se protéger contre le froid lorsque nécessaire
  • Revêtement en PVC à picots pour une bonne préhension
Parfaits pour les applications de manutention générale, d'emballage et d'assemblage légères.
Certifications: EN 388:2016 (214XA); Cat. II