Imprimer
VWR® Autoclavable Bags, 'Sterilbag' and 'Sterilbag indicator'
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129-0716EA 129 EUR
129-0716 129-0717 119-0057 119-0048
VWR® Autoclavable Bags, 'Sterilbag' and 'Sterilbag indicator'
Sachets Sacs à déchets
These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipettes, bottles, tubes, etc). They can be used for realising and preserving sterile conditions. Made of special plastic, red coloured.
  • Résistance jusqu'à 134 °C en autoclave
  • Disponibles avec indicateur de température
  • Coloris rouge
  • Instructions imprimées sur le sac