Imprimer
Filtres en fibre de quartz
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4170037 4170045 4170050 417009 4170047
MANA4170037EA 334 EUR
MANA4170037 MANA4170045 MANA4170050 MANA417009 MANA4170047
Filtres en fibre de quartz
Filtres Filtres de fibres de verre
Quartz fibre filters feature an extremely low content of metal traces recommended for the analysis of air-borne particles.