Imprimer
VWR®, Gants en vinyle
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-2761EA 8.05 EUR
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Gants en vinyle
Gants
Gants ambidextres et résistants, qui conviennent à la manipulation des denrées alimentaires, à la restauration et aux cuisines, ainsi qu'aux applications médicales à faible risque. Ils sont exempts de protéines de latex et d'accelérateurs.
  • Non stérile, poudré ou non poudré
  • Particulièrement doux pour la peau des utilisateurs allergiques au latex
  • Les poignets roulés minimisent le risque de déchirure
  • Surface lisse
  • Niveau 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certifications: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; EPI Cat I
Homologués pour le contact alimentaire selon la réglementation CE 1935/2004 (aliments non gras).
Attention: * Double mesure, valeurs minimales.