Imprimer
Gants à usage général, ActivArmr® 47-200
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
47-200/10 47-200/7 47-200/8 47-200/9 47-200/6
ANSE47-200/10EA 53.6 EUR
ANSE47-200/10 ANSE47-200/7 ANSE47-200/8 ANSE47-200/9 ANSE47-200/6
Gants à usage général, ActivArmr® 47-200
Gants
Sous-gant en coton avec revêtement en nitrile bleu sarcelle pour une meilleure résistance aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures par rapport aux gants tricotés ou en coton ordinaires.
  • Conception ergonomique permettant au gant d'être extrêmement confortable, léger et souple
  • Excellente préhension dans des environnements secs, antistatique en vertu de la norme EN 1149
  • Revêtement en nitrile léger repoussant l'huile et la graisse
  • Rend la manipulation d'objets lisses tels que des boîtes ou des appareils électroménagers plus facile et plus sûre
  • Revêtement présent uniquement sur les doigts et la paume: protège la zone de travail, mais le dos de la main peut respirer librement
Idéal pour l'assemblage, l'inspection et le conditionnement de pièces de petite taille ou fragiles, la maintenance générale, la manipulation générale de matériaux, l'expédition et la réception.
Certifications: EN 388:2016 (2111A), Cat. II