Vinylphosphonate de diéthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 682-30-4
Molecular Formula: H2C=CHP(O)(OC2H5)2
Formula Weight: 164.14
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.068
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 202°
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00009079
Formule:
C₆H₁₃O₃P Point d'ébullition: 202 °C Densité: 1,068 Point éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009079 Numéro CAS: 682-30-4 EINECS: 211-663-2 UN: 3278 ADR: 6.1,III |