Vinylphosphonate de diéthyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃O₃P Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg) Densité: 1,06 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009079 Numéro CAS: 682-30-4 EINECS: 211-663-2 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |