Imprimer
Allylphosphonate de diéthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
336110050 336110250
ACRO336110050EA 121 EUR
ACRO336110050 ACRO336110250
Allylphosphonate de diéthyle 97%
Allylphosphonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015134
Numéro CAS: 1067-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %