Imprimer
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.06246.0001 1.06246.0005
1.06246.0001EA 483 EUR
1.06246.0001 1.06246.0005
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
Formule: C₂₈H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD00036202
Numéro CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 253 - 255 °C
Molar Mass 418.45 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3