Imprimer
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
41221.03 41221.06 41221.14
41221.03EA 73 EUR
41221.03 41221.06 41221.14
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
CAS No.: 596-01-0 Molecular Formula: C28H18O4 Formula Weight: 418.45 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 238-240° MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Formule: C₂₈H₁₈O₄
Point de fusion: 238…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036202
Numéro CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Indice Merck: 14,6389