Imprimer
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM46641343EA 0 EUR
MOLEM46641343
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Formule: C₇H₄O₃S₂
Poids moléculaire: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132960
Numéro CAS: 66304-01-6