3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Beaucage Reagent, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-Dioxide
Purity: 99%
CAS No.: 66304-01-6
Molecular Formula: C7H4O3S2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 4180332
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00132960
Formule:
C₇H₄O₃S₂ Poids moléculaire: 200.24 g/mol Point de fusion: 102…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132960 Numéro CAS: 66304-01-6 ADR: 9 III |