Imprimer
Borane dimethylamine complex ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89149.14 89149.22
89149.14EA 86.1 EUR
89149.14 89149.22
Borane dimethylamine complex ≥97%
Borane dimethylamine complex
Purity: 97% CAS No.: 74-94-2 Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2 Formula Weight: 58.92 Physical Form: Crystalline Density: 0.69 Appearance: White Melting Point: 36° Boiling Point: 59-65°/1-2mm UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00051068
Formule: C₂H₁₀BN
Point d'ébullition: 59…65 °C (1…2 mmHg)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 0,69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051068
Numéro CAS: 74-94-2
EINECS: 200-823-7
ADR: 4.1,III