1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 62147-49-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 75-82°
Beilstein Reference: 112910
Merck Reference: 14,3182
MDL No.: MFCD00051019
Formule:
C₆H₁₂O₆ Point de fusion: ∼ 75…82 °C |
Numéro MDL:
MFCD00051019 Numéro CAS: 62147-49-3 EINECS: 612-947-2 Indice Merck: 14,3182 |