Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
A15603.14 A15603.22 A15603.36
A15603.14EA 57 EUR
A15603.14 A15603.22 A15603.36
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98%
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Purity: 98% CAS No.: 2033-24-1 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 117310 Merck Reference: 14,5817 MDL No.: MFCD00006638
Formule: C₆H₈O₄
Poids moléculaire: 144.13 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006638
Numéro CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8