Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
198450250 198451000 198455000
ACRO198450250EA 69 EUR
ACRO198450250 ACRO198451000 ACRO198455000
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione 98%
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Formule: C₆H₈O₄
Poids moléculaire: 144.13 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Point éclair: >365 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006638
Numéro CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
UN: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %