Imprimer
5-Bromo-2-méthoxy-3-méthylpyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
H50113.03 H50113.06
H50113.03EA 202 EUR
H50113.03 H50113.06
5-Bromo-2-méthoxy-3-méthylpyridine ≥97%
5-Bromo-2-méthoxy-3-méthylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 760207-87-2 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Refractive Index: 1.5540
Formule: C₇H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375124
Numéro CAS: 760207-87-2