1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Purity: 99%
CAS No.: 893-33-4
Molecular Formula: C14H9F3O2
Formula Weight: 266.22
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00054501
Formule:
C₁₄H₉F₃O₂ Point de fusion: 74…76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054501 Numéro CAS: 893-33-4 |