Imprimer
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
B23978.03 B23978.06 B23978.14
B23978.03EA 30.9 EUR
B23978.03 B23978.06 B23978.14
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate tech. 90%, grade Technique
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
Purity: 90% CAS No.: 5959-56-8 Molecular Formula: C10H9NO.HCl Formula Weight: 195.65 Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00012562
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Point de fusion: ∼ 272 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012562
Numéro CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8