Imprimer
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
158510050 158510250
ACRO158510050EA 103 EUR
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate 90%, grade Technique
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Point de fusion: 273 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012562
Numéro CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %