Imprimer
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14610.03 L14610.06
L14610.03EA 59.8 EUR
L14610.03 L14610.06
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ≥98%
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Purity: 98+% CAS No.: 2471-70-7 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 192-194° Beilstein Reference: 2211233
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Poids moléculaire: 202.21 g/mol
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092750
Numéro CAS: 2471-70-7