Methyl-2-naphthoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Point d'ébullition: 290 °C Point de fusion: 75…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017345 Numéro CAS: 2459-25-8 |