Imprimer

Acide 6-bromo-2-naphtoïque ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

L16093.06 L16093.14
L16093.06EA 60.1 EUR
L16093.06 L16093.14
Acide 6-bromo-2-naphtoïque ≥98%
Acide 6-bromo-2-naphtoïque

Purity: 98% CAS No.: 5773-80-8 Molecular Formula: C11H7BrO2 Formula Weight: 251.08 Melting Point: 292-296° Beilstein Reference: 2328940

Formule: C₁₁H₇BrO₂
Poids moléculaire: 251.08 g/mol
Point de fusion: 292…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075720
Numéro CAS: 5773-80-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR