Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98%
CAS No.: 33626-98-1
Molecular Formula: C12H9BrO2
Formula Weight: 265.11
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2578943
Formule:
C₁₂H₉BrO₂ Point de fusion: 121…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100408 Numéro CAS: 33626-98-1 |