4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016868 Numéro CAS: 16375-88-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...