4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 57729-79-0
Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2
Formula Weight: 240.58
Melting Point: 63-67°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042153
Formule:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Point de fusion: 63…67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042153 Numéro CAS: 57729-79-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |