Imprimer
(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09840.09 L09840.04
L09840.09EA 156 EUR
L09840.09 L09840.04
(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-méthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 99% CAS No.: 772-59-8 Molecular Formula: C9H8BrNO Formula Weight: 226.08 Melting Point: 50-53° Boiling Point: 175-178°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016391
Formule: C₉H₈BrNO
Point d'ébullition: 175…178 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016391
Numéro CAS: 772-59-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III