trans-β-Nitrostyrène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
Purity: 98%
CAS No.: 5153-67-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 250-260°
Beilstein Reference: 1210066
MDL No.: MFCD00007402
Formule:
C₈H₇NO₂ Point d'ébullition: 250…260 °C Point de fusion: 55…58 °C |
Numéro MDL:
MFCD00007402 Numéro CAS: 5153-67-3 EINECS: 203-066-0 |