Imprimer
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33413.03 H33413.06
H33413.03EA 111 EUR
H33413.03 H33413.06
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Purity: 97% CAS No.: 774-94-7 Molecular Formula: C6H5F5OS Formula Weight: 220.16 MDL No.: MFCD03788516
Formule: C₆H₅F₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788516
Numéro CAS: 774-94-7