Imprimer
5-Iodoanthranilate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
B25484.22 B25484.14
B25484.22EA 99.5 EUR
B25484.22 B25484.14
5-Iodoanthranilate d'éthyle ≥98%
5-Iodoanthranilate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 268568-11-2 Molecular Formula: C9H10INO2 Formula Weight: 291.09 Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD04038940
Formule: C₉H₁₀INO₂
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038940
Numéro CAS: 268568-11-2