Imprimer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 182 EUR
H33680.MD H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Formule: C₆H₅F₆NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652430
Numéro CAS: 1240256-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III