5-Fluoroanthranilate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formule:
C₈H₈FNO₂ Poids moléculaire: 169.16 g/mol Point d'ébullition: 100…102 °C (0.5 mmHg) Point de fusion: 21…25 °C Densité: 1.260 Point éclair: 132 °C (269 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03791308 Numéro CAS: 319-24-4 |