Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
B20313.03 B20313.06
B20313.03EA 63.7 EUR
B20313.03 B20313.06
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Purity: 90+% CAS No.: 4021-50-5 Molecular Formula: C8H5F3OS Formula Weight: 206.19 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5110 Odour: Stench Melting Point: 29-31° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 2328411 MDL No.: MFCD00129191
Formule: C₈H₅F₃OS
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1,310
Point éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129191
Numéro CAS: 4021-50-5