4-(4-Chlorophénoxy)aniline 97%, tiges
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 101-79-1
Molecular Formula: C12H10ClNO
Formula Weight: 219.67
Odour: Odourless
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00043925
Formule:
C₁₂H₁₀ClNO Point de fusion: 100…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043925 Numéro CAS: 101-79-1 EINECS: 202-976-5 |