(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀BNO₃ Point de fusion: 215…220 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02179451 Numéro CAS: 101251-09-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |