Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
Purity: 97%
CAS No.: 372-29-2
Molecular Formula: C6H8F3NO2
Formula Weight: 183.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4229
Odour: Amine-like
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 83-85°/15mm
Beilstein Reference: 4397839
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00068195
Formule:
C₆H₈F₃NO₂ Point d'ébullition: 83…85 °C (15 mmHg) Point de fusion: 24…26 °C Densité: 1,245 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068195 Numéro CAS: 372-29-2 ADR: 8,III |