Imprimer
3-Aminocrotonate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24953.22 B24953.36
B24953.22EA 38.2 EUR
B24953.22 B24953.36
3-Aminocrotonate de méthyle 97%
3-Aminocrotonate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 14205-39-1 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 81-85° Boiling Point: 122°/42mm Beilstein Reference: 956592 MDL No.: MFCD00008072
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 122 °C (42 mmHg)
Point de fusion: 81…85 °C
Point éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008072
Numéro CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5