Imprimer
3-Aminocrotonate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 3-aminobut-2-enoate
A12991.14 A12991.36
A12991.14EA 36.3 EUR
A12991.14 A12991.36
3-Aminocrotonate d'éthyle ≥98%
3-Aminocrotonate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 626-34-6 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 29-35° Boiling Point: 210-215° Beilstein Reference: 471284 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00008073
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129.16 g/mol
Point d'ébullition: 210…215 °C
Point de fusion: 29…35 °C
Densité: 1.022
Point éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008073
Numéro CAS: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
ADR: 8 II