4-Bromocrotonate de méthyle tech. 85%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl 4-bromobut-2-enoate
Purity: 85%
CAS No.: 1117-71-1
Molecular Formula: C5H7BrO2
Formula Weight: 179.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 83-85°/13mm
Beilstein Reference: 1745755
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000246
Formule:
C₅H₇BrO₂ Poids moléculaire: 179.01 g/mol Point d'ébullition: 83…85 °C (13 mmHg) Densité: 1.524 Point éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000246 Numéro CAS: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8 III |