4-Bromocrotonate de méthyle 85% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl 4-bromobut-2-enoate
Formule:
C₅H₇BrO₂ Poids moléculaire: 179.01 g/mol Point d'ébullition: 83…85 °C (13 mmHg) Densité: 1.52 g/cm³ Point éclair: 91 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000246 Numéro CAS: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥80 % |