4-Bromocrotonate d'éthyle 75% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₉BrO₂ Point d'ébullition: 94…95 °C (12 mmHg) Densité: 1,4 g/cm³ Point éclair: 97 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000247 Numéro CAS: 37746-78-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥70 % |
Thiocyanate (SCN) | ≤200 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur (S) | ≤50 ppm |
Iron, total (as Fe) | ≤0.005 % |