Imprimer
4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17605.14 A17605.22
A17605.14EA 74.9 EUR
A17605.14 A17605.22
4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one ≥97%
4-(4-Hydroxyphényl)but-3-ène-2-one
Purity: 97% CAS No.: 3160-35-8 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 106-111° Beilstein Reference: 2412544
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 106…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016490
Numéro CAS: 3160-35-8
EINECS: 221-607-9